主要文件
MABS2049
Sigma-Aldrich
抗-腺苷酸环化酶5抗体,克隆19D5.C1
clone 19D5.C1, from mouse
别名:
Adenylate cyclase type 5, EC: 4.6.1.1, ATP pyrophosphate-lyase 5, Adenylate cyclase type V, Adenylyl cyclase 5
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物源
mouse
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
19D5.C1, monoclonal
物種活性
rat, porcine, mouse
物種活性(以同源性預測)
human (based on 100% sequence homology)
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
ELISA: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Adcy5(224129)
一般說明
5型腺苷酸环化酶(P84309;也称为EC: 4.6.1.1、ATP焦磷酸裂解酶5、腺苷酸环化酶V型、腺苷酸环化酶5、AC5)由鼠物种的Adcy5基因编码(基因ID:224129)。腺苷酸环化酶响应G蛋白信号传导催化环状AMP的形成。它调节响应血糖水平升高的游离胞质钙的增加,并有助于调节钙依赖性胰岛素分泌。腺苷酸环化酶通常由六个跨膜结构域的两个簇组成,这些簇将两个细胞内重叠的催化结构域分开。包含核苷酸(ATP)结合位点的每个胞质结构域的氨基酸序列在各种亚型之间都非常保守。到目前为止,已经鉴定出9种不同的激素敏感性,膜结合的AC亚型。腺苷酸环化酶5缺乏症可预防饮食引起的肥胖和胰岛素抵抗,并延长其寿命。 腺苷酸环化酶5基因敲除小鼠表现出减轻压力的迹象,并能抵抗心脏慢性压力超负荷的压力。腺苷酸环化酶5的活性被毛喉素刺激,并被腺苷和ATP类似物抑制。 (参考文献:Ho, D., et al. (2015).Diabetes.64(7); 2636-2645.Vatner, SF., et al. (2015).Oxid.Med. Cell.Longev.2015:250310)。
特異性
克隆19D5.C1检测小鼠、大鼠和猪细胞中的腺苷酸环化酶5。其靶向距细胞质结构域20个氨基酸内的表位。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应于来自鼠腺苷酸环化酶V胞质结构域的20个氨基酸。
表位:胞浆结构域
應用
抗腺苷酸环化酶5,克隆19D5.C1,目录号MABS2049号是一种小鼠单克隆抗体,可检测腺苷酸环化酶5,并已检验可用于ELISA和蛋白质印迹。
研究类别
信号传导
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在蛋白质印迹应用中检测到腺苷酸环化酶5(Hu,C.L.,et. al.(2009).Am J Physiol Heart Circ Physiol.297(5):H1776-82; De Lorenzo, M.S., et. al. (2014).Aging Cell.13(1):102-10)。
ELISA分析:一个代表性批次在ELISA应用中检测到腺苷酸环化酶5(Hu,C.L.,et. al.(2009).Am J Physiol Heart Circ Physiol.297(5):H1776-82)。
品質
通过蛋白质印迹评价小鼠脑膜制备物。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL的该抗体在小鼠脑膜制备物中检测到腺苷酸环化酶5。
標靶描述
观测分子量〜150 kDa;计算分子量139.12 kDa。在某些裂解物中可以观察到未鉴定的条带。
外觀
形式:纯化
纯化小鼠单克隆抗体IgG1,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1