主要文件
MABN2295
Sigma-Aldrich
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
rat monoclonal, 2E9
别名:
ABPP, APPI, APP, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Amyloid precursor protein, Beta-amyloid precursor protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
抗-淀粉样蛋白βA4蛋白抗体,克隆2E9, clone 2E9, from rat
生物来源
rat
质量水平
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
2E9, monoclonal
种属反应性
mouse, human
技术
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG2aκ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
ambient
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... APP(351)
一般描述
淀粉样βA4蛋白(UniProt:P05067;又称ABPP、APPI、APP、APP、阿尔茨海默病淀粉样蛋白、淀粉样前体蛋白、β-淀粉样前体蛋白、脑血管淀粉样肽、CVAP、PreA4、蛋白酶连接蛋白-II、PN-II)由人的APP(也称为A4、AD1)基因(基因ID:351)。β淀粉样蛋白(Ab)沉积是阿尔茨海默病(AD)发病机制中的早期事件。 Ab肽源自淀粉样蛋白前体蛋白(APP)的蛋白水解切割。APP是细胞表面蛋白,可通过网格蛋白包被小窝的内在化。在成熟过程中,未成熟的APP(内质网中的N-糖基化)移至高尔基复合体,在那里完全成熟(O-糖基化和硫酸化)。α-分泌酶裂解后,可溶性APP释放到细胞外空间,C末端被内化到核内体和溶酶体中。β-分泌酶在残基Met671和Asp672之间切割APP,并产生sAPP β和C99。在β-分泌酶裂解后,在Ab肽的C末端发生第二次裂解,其从C99释放Ab。该切割发生在C末端的残基712附近。γ-分泌酶可以切割Val711或Ile713的C末端区域,以产生较短的Ab肽(Ab1-40)或较长的Ab肽(Ab1-42)。与Ab1-40肽相比,Ab1-42发生的频率更高,并且更容易形成原纤维聚集体。β-淀粉样肽是具有金属还原活性的亲脂性金属螯合剂。结合瞬态金属,如铜、锌和铁。在体外,可将Cu2+和Fe3+分别还原为Cu+和Fe2+。Abeta42是比β-淀粉样蛋白40更有效的还原剂。从生理学角度来看,它在与神经突生长、神经元粘附和轴突发生有关的神经元表面上起作用。它还通过蛋白质-蛋白质相互作用参与细胞移动性和转录调节,并可以通过与APBB1-KAT5结合来促进转录激活。
特异性
克隆2E9检测APP的多种亚型。它靶向C末端区域的11个氨基酸序列。
免疫原
KLH偶联线性肽,对应于人淀粉样βA4蛋白(APP770)C末端一半的11个氨基酸。
应用
抗淀粉样蛋白βA4蛋白,克隆2E9抗体,目录号MABN2295,是一种高度特异性的大鼠单克隆抗体,靶向淀粉样βA4蛋白,并已在免疫荧光、免疫沉淀和蛋白质印迹中进行了检验。
研究类别
神经科学
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的代表性批次在10 µg N2a、N2aA和N2aAB细胞裂解物中检测到淀粉样βA4蛋白。
免疫荧光分析:一个代表性批次在免疫荧光应用中检测到淀粉样蛋白βA4蛋白(Willem,M.,et. al.(2015).Nature.526(7573):443-7)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在蛋白质印迹应用中检测到淀粉样蛋白βA4蛋白(Willem,M.,et. al.(2015).Nature.526(7573):443-7)。
免疫沉淀分析:一个代表性批次在免疫沉淀应用中检测到淀粉样βA4蛋白(Willem,M.,et. al.(2015).Nature.526(7573):443-7)。
质量
通过蛋白质印迹法在人Ntera-2细胞裂解物中进行评价。
蛋白质印迹分析:0.5 ug/mL该抗体在10 µg人Ntera-2细胞裂解物中检测到淀粉样βA4蛋白
目标描述
观测分子量〜110 kDa。APP770的计算分子量为86.94 kDa,APP695的计算分子量为78.66 kDa。在某些裂解物中可以观察到未鉴定的条带。
外形
形式:纯化
纯化的大鼠单克隆抗体IgG2a,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
储存及稳定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
Jichao Sun et al.
Nature communications, 10(1), 53-53 (2019-01-04)
CRISPR/Cas9 guided gene-editing is a potential therapeutic tool, however application to neurodegenerative disease models has been limited. Moreover, conventional mutation correction by gene-editing would only be relevant for the small fraction of neurodegenerative cases that are inherited. Here we introduce