主要文件
MABF548
Sigma-Aldrich
抗-CD25抗体(小鼠,APC,克隆PC61.5)
clone PC61.5, 0.2 mg/mL, from rat
别名:
Interleukin-2 receptor subunit alpha, IL-2 receptor subunit alpha, IL-2-RA, IL-2R subunit alpha, IL2-RA, p55, CD25
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
产品MABF548监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
生物来源
rat
质量水平
偶联物
Allophycocyanin conjugate
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
PC61.5, monoclonal
种属反应性
mouse
包装
antibody small pack of 25 μg
浓度
0.2 mg/mL
技术
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
同位素/亚型
IgG1λ
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
mouse ... Il2Ra(16184)
一般描述
PC61.5抗体对于小鼠CD25有特异性,CD25是一种55 kDa的表面蛋白,也称白介素2受体α链,或IL-2Rα 。 CD25自身可结合IL-2 ,尽管结合亲和力低,并且不诱导细胞信号传导。CD25也与 IL-2R β链(CD122)和共同γ链(CD132)一起,在高亲和力复合物中表达,形成信号传导受体复合物。 CD25的表达在T 和B细胞的发育阶段有差别,受到激活的成熟T和B细胞的诱导,并存在于树突细胞中。 作为IL-2 受体复合物的一部分,CD25信号传导引发T细胞激活和增殖,并调节Th17细胞、T调节(Treg)细胞和树突细胞的分化和功能。 PC61.5抗体可用作T细胞、B细胞和树突细胞的标志物。 CD25、CD4和转录因子Foxp3 的表达被认为是Treg 细胞的表型特征。 因此,这种抗体被广泛用于Treg 细胞的体内消耗,并用于区分Treg细胞和初始和传统T细胞,即CD25。
免疫原
该抗体的免疫原信息为专有信息。
应用
研究类别
炎症 & 免疫学
该大鼠单克隆抗CD25(小鼠)(APC&克隆PC61.5)经验证可用于 IP、IHC、流式细胞术中检测CD25。
质量
通过亲和层析从组织培养上清液中纯化单克隆抗体。 将纯化的抗体在最佳条件下偶联,并从制备物中除去未反应的染料。
流式细胞术分析: 0.125 µg该抗体在100万个C57BI/6骨髓细胞中检测到CD25。
外形
分子排阻色谱法
纯化的大鼠单克隆抗体,溶于含10 mM NaH2PO4、150 mM NaCl、0.1%明胶(pH 7.2)和最高0.1%叠氮化钠的缓冲液中。
储存及稳定性
建议将未稀释的产品储存在2-8°C下,并避免长时间暴露在光线下。请勿冷冻。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg