主要文件
CLS71001
Pyrex® 移液管,A 级,标注色码,可重复使用
volume 1 mL, accuracy: 0.006 mL
别名:
pipet
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
12 EA
$71.60
$71.60
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
12 EA
$71.60
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
$71.60
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass
特点
class A
graduation
包装
case of 12 ea
pack of 12 ea
制造商/商品名称
Corning 7100-1
Corning 7100
体积测量范围
1 mL, accuracy: 0.006 mL
长度
313 mm
容量
1 mL
颜色
blue
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
钢化顶部和尖端。红色刻度和标记,标注色码,ASTM E 969。
其他说明
按照针对容量测试的 ASTM E 694 以及针对容量器具校正的 ASTM E 542 规定的 A 级公差制造。
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)