主要文件
MAB3430
Sigma-Aldrich
抗结蛋白抗体,克隆DE-B-5
clone DE-B-5, Chemicon®, from mouse
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
产品MAB3430监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified antibody
克隆
DE-B-5, monoclonal
种属反应性
mouse, frog, pig, rat, human
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... DES(1674)
特异性
该抗体与人、猪、大鼠和taod的肌间线蛋白反应。 在组织切片中,该抗体用于染色骨骼、心脏、内脏和一些血管平滑肌细胞。 RD(ATCC CCL 136)和仓鼠BHK-21等细胞系均为阳性(Debus et al.,1983)。
免疫原
纯化的肌间线蛋白。
应用
使用已经验证可用于WB、IH、IH(P)、IH(P) 的抗-肌间线蛋白抗体克隆DE-B-5检测肌间线蛋白。
免疫细胞化学:(5 μg/ml )免疫组化: (5 μg/mL)预稀释和详细石蜡方案见IHC2011-6。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
免疫组织/细胞化学方案
理想的标本是从速冻组织样品的冷冻切片中获得的。冰冻切片置空气中干燥后用丙酮在-20°C下固定10min。使过量的丙酮在15-25°C下蒸发。也可以使用酒精固定和石蜡包埋的物料(2)。甲醛固定将降低或消除染色强度,具体取决于执行的条件。 其他固定条件必须先由研究者测试。
在15-25°C下用胎牛血清覆盖切片20-30分钟,有利于阻断非特异性结合位点。在应用抗体溶液之前,通过倾析除去过量的胎牛血清。
单细胞或细胞涂片的细胞离心制备物也固定在丙酮中。但是,这些制备物不应在空气中干燥。而是通过在磷酸盐缓冲盐水(PBS)中短暂洗涤来除去多余的丙酮。
进一步的处理如下:
• 用10-20μ l抗体溶液覆盖制备物,并在37°C的湿度箱中培养1小时。
• 将载玻片短暂浸入PBS中,然后在PBS中3分钟洗涤3次(每种情况下均使用新鲜的PBS浴)。
• 擦干制备物的边缘,用10-20 μl抗小鼠Ig-FITC溶液或抗小鼠IgG-过氧化物酶溶液覆盖制备物,并在湿度箱中于37°℃下培养1小时。
• 如上所述清洗载玻片。
在任何步骤中,不得使制备物干燥。
如果使用间接免疫荧光技术,则应使用合适的包埋介质(例如Moviol,Hoechst)覆盖制备物,并在荧光显微镜下检查。 如果将POD偶联物用作二抗,则应使用底物溶液(见下文)覆盖制备物,并在15-25°℃下培养直至出现清晰可见的红棕色。 在此培养期间,阴性对照(例如仅二抗)的颜色应保持不变。 随后,用PBS洗去底物,如果需要,将制备物用hemalum染色剂染色约1分钟。用PBS洗去hemalum溶液;将制备物包埋并检查。
底物溶液:
氨乙基咔唑: 将2 mg 3-氨基-9-乙基咔唑溶于1.2 ml二甲基亚砜并加入28.8 ml 50 mM Tris-HCl、pH值7.3和20 μl 3%H 2 O 2(w/v)中。每天制备新鲜溶液。 二氨基联苯胺: 将25 mg 3,3′-二氨基联苯胺溶于50 ml 50 mM Tris-HCl,pH值7.3并加入40 μl 3%H 2 O 2(w/v)。 每天制备新鲜溶液。
研究子类别
细胞骨架
研究类别
细胞结构
质量
蛋白质印迹分析: 1:1000 稀释
联系
替代品:04-585
外形
0.02 M磷酸盐缓冲液,0.25M NaCl和0.1%叠氮化钠,pH值7.6的液体。
形式:纯化
储存及稳定性
抗体以未稀释的等分试样可在2-8°C冷藏保存长达6个月。不可冷冻。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
Meriem Khairoun et al.
PloS one, 10(4), e0121555-e0121555 (2015-04-25)
Diabetes mellitus (DM) is associated with a range of microvascular complications including diabetic nephropathy (DN). Microvascular abnormalities in the kidneys are common histopathologic findings in DN, which represent one manifestation of ongoing systemic microvascular damage. Recently, sidestream dark-field (SDF) imaging
Cytotoxic role of methylglyoxal in rat retinal pericytes: Involvement of a nuclear factor-kappaB and inducible nitric oxide synthase pathway.
Kim J, Kim OS, Kim CS, Kim NH, Kim JS
Chemico-Biological Interactions null
Nathan R Tucker et al.
Experimental cell research, 315(18), 3176-3186 (2009-07-08)
Injury to muscle tissue plays a central role in various cardiovascular pathologies. Overexpression of the small heat shock protein Hsp27 protects muscle cells against thermal, oxidative and ischemic stress. However, underlying mechanisms of this protection have not been resolved. A
Two-dimensional gel electrophoresis maps of the proteome and phosphoproteome of primitively cultured rat mesangial cells.
Xiao-Sheng Jiang,Liu-Ya Tang,Xing-Jun Cao,Hu Zhou,Qi-Chang Xia,Jia-Rui Wu,Rong Zeng
Electrophoresis null
Identification, selection, and enrichment of cardiomyocyte precursors.
Zanetti, BF; Gomes, WJ; Han, SW
BioMed Research International null