主要文件
MAB2616
Sigma-Aldrich
Kindlin-1抗体,克隆4A5.14
clone 4A5.14, from mouse
别名:
Kindlin syndrome protein, UNC-112 related protein 1, Unc-112-related protein 1, chromosome 20 open reading frame 42, kindlin 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
無性繁殖:
4A5.14, monoclonal
application:
ICC
IHC
WB
物種活性:
human
技術:
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
1
产品MAB2616监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
4A5.14, monoclonal
物種活性
human
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... FERMT1(55612)
一般說明
Kindlin家族是一组黏着斑蛋白,由于它们具有结合和激活整合素的能力,最近成为人们关注的焦点。这种能力的异常已将Kindlin与几种遗传和获得性疾病联系起来,例如Kindler综合征,癌症和白细胞粘附缺乏症。与Kindler综合征特别相关的是同工型Kindlin-1,它在将肌动蛋白细胞骨架粘附到基底角化细胞的胞外基质中起关键作用。Kindlin-1也可能通过调节TGF-β1信号传导参与肿瘤生长(Shi, 2007)。它在脑、肾脏、结肠、胎盘、骨骼肌、肾上腺和前列腺中表达最广泛。
特異性
该抗体识别Kindlin-1。
免疫原
GST 标记的重组蛋白对应于人Kindlin-1。
表位:未知
應用
Kindlin-1(克隆4A5.14)是一种针对Kindlin-1的抗体,可用于WB、IC、IH。
免疫细胞化学分析: 一个先前批次已被独立实验室用于IC。(Papachristou, D.J., et al. (2007).Histopathology. 51(4):499–508.)
免疫组织化学分析: 代表性批次已被独立实验室用于IH。(Papachristou, D.J., et al. (2007).Histopathology. 51(4):499–508.)
研究子类别
细胞骨架
研究类别
细胞结构
品質
通过蛋白质印迹法在HeLa细胞裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/ml该抗体可在10 µg HeLa细胞裂解物中检测到Kindlin-1。
標靶描述
~70 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG2aκ,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4,150 mM NaCl)和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
HeLa细胞裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Baisong Zhao et al.
The journal of headache and pain, 18(1), 1-1 (2017-01-07)
Hyperbaric oxygen (HBO) therapy is proven to attenuate neuropathic pain in rodents. The goal of the present study was to determine the potential involvement of the Kindlin-1/Wnt-10a signaling pathway during astrocyte activation and inflammation in a rodent model of neuropathic