Merck
MA1HC01FS1
Millipore
Millistak+® HC Pod深层过滤器
A1HC, filtration area 0.11 m², Process Scale
别名:
Millistak+ HC Pod Depth Filter, A1HC media series, 0.11 m 2 surface area
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
Millistak+® HC Pod深层过滤器, cellulose, filtration area 0.11 m2, hydrophilic
物料
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
mixed cellulose esters (MCE)
质量水平
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millistak+®
参数
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
高度
32 cm (12.5 in.)
长度
62 cm (24.2 in.)
过滤面积
0.11 m2
杂质
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
重量萃取物
39-69 mg/m2
总有机碳(TOC)残留量
720-1260 ppb
输入
sample type liquid
电导率
8.66-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
过滤器级别
A1HC
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Millistak+® 深层过滤介质是以可扩展、一次性的形式提供,其独特的模块化设计带来更大的灵活性。Millistak+® MA1HC01FS1 是以高容量POD的形式提供,具有 32 cm (H) x 62 cm (L) 的尺寸和0.11 m2的过滤面积。
该A1HC培养基系列通过梯度密度基质实现最佳性能,特别适合于后TFF澄清液应用。Millistak+® Pod过滤器通过三种不同培养基等级来满足您的特定需求: DE、CE和 HC。
Millistak+® Pod 系统适合各种一次和二次澄清应用,包括细胞培养、酵母和大肠杆菌溶菌液后离心、大肠杆菌重折叠、培养基、疫苗、血浆蛋白和血清。
易于使用
凭借 Millistak+® 新 Pod 系统紧凑的模块化设计,您可以提高生产率并缩短周期时间。
Pod 系统的安装和设置简单、直接。一次性适配器和一次性歧管的独特设计让我们很容易将Pod 过滤器连接到工艺中单元操作的其它部件。系统的独立性和一次性特性保护操作员免于接触生物危害,消除了危害和清洗确认要求。
应用
适用切向流过滤(TFF)后(Prostak)的澄清滤液
特点和优势
  • 低滞留体积实现更高的产品产量
  • 单层和多层产品形式的各种培养基
  • Millistak+® HC 双重作用培养基改善预过滤和澄清
  • 灵活的模块化形式带来可扩展性, 可从5 升放大至12,000升或更多
  • 一次性专利设计无需外壳、CIP或清洗验证
  • 独立式 Pod 过滤器保护操作员免于接触生物危害
  • 坚固的构造易于使用和设置
  • 更小的尺寸可用于狭小的空间
产品规格
过滤器级别:A1HC
高压蒸汽灭菌(60分钟、123 °C 1次)和100 L/m2 (10 L/ft2)纯水冲洗介质表面后,10L纯水浸泡24小时后检测:
钠:<3.0 mg/ft2
钙:<0.7 mg/ft2
镁:<0.2 mg/ft2
汞:<0.01 mg/ft2
铬:<0.01 mg/ft2
铝:<0.01 mg/ft2
钾:<0.01 mg/ft2
铅:<0.01 mg/ft2
砷:<0.01 mg/ft2
钴:<0.01 mg/ft2
铁:<0.01 mg/ft2
锰:<0.01 mg/ft2
钛:<0.01 mg/ft2
锌:<0.01 mg/ft2
制备说明
灭菌方法
1次高压蒸汽灭菌(60 min @ 123 °C)
分析说明
产品流出水的电导率(25°C):高压蒸汽灭菌(60分钟、123 °C,1次)和10L/ft2(100 L/m2)纯水冲洗介质表面后检测
总有机碳(TOC)残留:高压蒸汽灭菌(60分钟、123 °C,1次)和100 L/m2纯水冲洗介质表面后检测
重量法可提取物:高压蒸汽灭菌(60分钟、123 °C 1次)和100 L/m2 纯水冲洗介质表面后,纯水(1级去离子水)静态浸泡24小时后检测
法律信息
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prostak is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Carc. 1B Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
靶器官
Lungs
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
WGK 3
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
Material Qualification Dossier
免费 - 注册下载
了解更多权益。 Emprove® 程序订阅所提供的好处
为何这些文件不可用?
Emprove®档案所包含的信息旨在为药品生产商的注册和风险评估活动提供支持,其中有一些机密信息。如果您想访问这些信息,请联系我们