文件
LP2
Sigma-Aldrich
人 LDL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
生物源
human
品質等級
化驗
>95% (SDS-PAGE)
形狀
liquid
製造商/商標名
Chemicon®
濃度
4.56 mg/mL protein
一般說明
LDL占血浆总脂蛋白质量的50%,是胆固醇和胆固醇酯的主要载体。LDL水平与冠心病密切相关。
分子量 = 2,300,000Da
组成 = 78-80%脂质,22-20%蛋白质
密度 = 1.02 - 1.063 g/mL
胆固醇 = 14.03 mg/mL
甘油三酯 = 2.15 mg/mL
产品来源:人血浆HBsAg、HIV-I、HIV-II、HBc和丙型肝炎抗体检测均为阴性。所有血液制品均应视为具有潜在传染性。
分子量:
2,300,000
密度:
1.02 - 1.063 g/mL
聯結
替代品:LP2-10MG
外觀
溶于150 mM NaCl,pH 7.4,含0.01% EDTA的液体 通过用于密度调节的KBr连续浮选超速离心技术制备。采用改良的Lowry方法,以BSA为标准品检测蛋白质。 组分: 78-80%脂肪、22-20%蛋白质;胆固醇:5/44 mg/mL(因批次而异) 甘油三酯:1/67 mg/mL(因批次而异)
儲存和穩定性
将未稀释的分装样品保存于2-8ºC,最长3个月。不得冷冻。所有血液制品均应视为具有潜在传染性。
分析報告
IEP对抗血清的单弧作用
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2