主要文件
LCWP02500
Millipore
Mitex滤膜
greener alternative
Mitex, filter diam. 25 mm, hydrophobic, white
别名:
PTFE膜滤器,10.0 μm孔径
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
产品LCWP02500监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
物料
PTFE membrane
plain filter
white filter
无菌性
non-sterile
特点
hydrophobic
制造商/商品名称
Millipore
Mitex
sustainability
Greener Alternative Product
参数
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
14 L/min-cm2 air flow rate
260 °C max. temp.
直径
25 mm
过滤器直径
25 mm
厚度
130 μm
颜色
white
基质
Mitex
孔径
10.0 μm pore size
60 % porosity
泡点
≥0.05 bar, ethanol at 23 °C
环保替代产品分类
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Mitex PTFE 滤膜几乎不受所有液体的影响,包括有机溶剂、浓酸和碱、推进剂和低温液体。Mitex 滤膜无背衬,但易于处理,其将背衬膜的便利性与纯 PTFE 滤膜的多功能性结合在一起。Mitex 滤膜是疏水性的。
特点 & 优势:
•广泛的化学相容性
•生物和化学惰性
•在超过 260 °C(500 °F)和低于 -100 °C(-148 °F)的温度下稳定
应用:
澄清酸、碱和低温流体;澄清推进剂;分析液压液;分离 RNA
过滤器类型:网式过滤器
过滤器编码:LCWP
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
应用
  • 澄清酸、碱和低温流体
  • 澄清推进剂
  • 分离RNA
  • 空气监测
法律信息
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany