材料
PTFE membrane
plain filter
white filter
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore
Omnipore
參數
130 °C max. temp.
過濾器直徑
25 mm
厚度
85 μm
孔徑
5.0 μm pore size
80 % porosity
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 过滤水溶液
- 澄清酸和碱溶液
- HPLC、UPLC、LC-MS/MS 流动相过滤
- 微塑料分析
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13