Merck
KPHLA05HH1
Millipore
Durapore® 0.45 µm,Opticap® XL囊式
Opticap® XL 5, inlet connection diam. 9/16 in., cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm)
别名:
Opticap XL5 Durapore 0.45 μm without prefilter 9/16 in. HB/HB
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
价格与库存信息目前不能提供
材料
PVDF
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
品質等級
法律遵循
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
產品線
Opticap® XL 5
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Opticap®
參數
≤7.5 mL/min air diffusion at 1.5 bar (22 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Forward)
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
技術
bioburden reduction: suitable
長度
8.5 in.
寬度
4.2 in.
柱標稱長度
5 in. (12.5 cm)
直徑
10.7 cm (4.2 in.)
過濾面積
0.35 m2
入口接頭直徑
9/16 in.
入口到出口寬度
21.3 cm (8.4 in.)
出口接頭直徑
9/16 in.
雜質
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量法萃取物
≤15 mg/capsule
基質
Durapore®
孔徑
0.45 μm
輸入
sample type liquid
起泡點
≥1930 mbar (28 psig), air with water at 23 °C
接頭
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
设备配置:胶囊
包裝
双层易开袋
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见《Durapore® 滤膜过滤器润湿说明》用户手册
  • 存储声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
準備報告
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Durapore®膜制造。
灭菌方法
3次高压灭菌循环,每次60 min,126°C;不可在线蒸汽灭菌
分析報告
可提取物质量:在受控室温下在水中浸泡24小时后测定
用水冲洗 ≥500 mL 后,将满足 USP 可氧化物质测试要求
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
EMD Millipore Corporation保证,本品符合欧盟承压设备指令(European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997)要求。本品依照欧盟承压设备指令Article 3 § 3条款要求分类。其设计和制造符合合理的工程实践,以确保安全使用。根据承压设备指令Article 3 § 3条款要求,本品不带CE标志。
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
Operational Excellence Dossier
可通过订阅或付费获得
了解更多权益。 Emprove® 程序订阅所提供的好处
为何这些文件不可用?
Emprove®档案所包含的信息旨在为药品生产商的注册和风险评估活动提供支持,其中有一些机密信息。如果您想访问这些信息,请联系我们