主要文件
HX0636
Supelco
过氧化氢
OmniTrace Ultra
别名:
过氧化氢 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
H2O2
CAS号:
分子量:
34.01
Beilstein:
3587191
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116105
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽密度
1.2 (vs air)
质量水平
蒸汽压
18 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
描述
for inorganic trace analysis
表单
liquid
浓度
≥30-35% in hydrogen peroxide
pH值(酸碱度)
2-4 (20 °C in H2O)
沸点
108 °C/1013 hPa
mp
-25.5 °C
溶解性
soluble (Water: Soluble)
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
运输
ambient
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 稳定的五边形层状二硒化钯可以实现快速电合成过氧化氢。:本文提出了一种新型材料:二硒化钯,它可以快速电合成过氧化氢。研究结果对过氧化氢的可持续生产和电化学应用具有指导意义(Ross et al., 2024)。
  • 由肠杆菌属合成的绿色氧化锌纳米颗粒:揭示其特性、抗菌效能及对蚕豆(Vicia faba)植物铜胁迫的缓解作用。。该研究探索了由肠杆菌属合成的绿色氧化锌纳米颗粒,强调了其抗菌性能和缓解植物铜胁迫的能力。讨论了过氧化氢作为纳米颗粒合成和应力缓解过程中的关键试剂(Elsilk et al., 2024)。
  • 利用拉曼光谱和PCA对生物制药产品进行质量评价和不符合规范鉴定。:该研究利用拉曼光谱技术和主成分分析法(PCA)对生物制药产品进行质量评价。该研究讨论了作为降解产物的过氧化氢的检测,对于确保产品质量和合规性至关重要(Massei et al., 2024)。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
访问文档库
商品
ICP-MS analyzes 12 heavy metals in hemp-containing food samples using standard addition calibration for accurate quantification.
Questions
  1. HX0636 IS THIS 100% HYDROGEN PEROXIDE
    1 answer
    1. The concentration of this product is 30-32 % in water.