主要文件
HAWG0470
Millipore
MF-Millipore 膜滤器, 0.45 µm 孔径,网格
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded, pkg of 500 discs, thickness 150 μm
别名:
MCE膜滤器,0.45 μm孔径
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
产品HAWG0470监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
物料
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
质量水平
描述
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 500 discs
无菌性
non-sterile
特点
hydrophilic
包装
pkg of 500 discs
制造商/商品名称
MF-Millipore
Millipore
参数
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
直径
47 mm
过滤器直径
47 mm
厚度
150 μm
重量萃取物
2.5%
颜色
white
折射率
n/D 1.51
基质
MF-Millipore
孔径
0.45 μm pore size
79 % porosity
泡点
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
相关类别
一般描述
MF-Millipore 滤膜由纤维素醋酸酯和纤维素硝酸酯的生物惰性混合物制成,被广泛用于分析和研究应用。
不含 Triton 表面活性剂的 MF-Millipore 滤膜与标准 MF-Millipore 过滤器相比,湿润剂含量极少,并且水可萃取物含量较低。
特点 & 优势:
- 用于生物学和环境监测应用的多功能滤膜
- 具有各种孔径,黑色或白色,有或没有网格的表面
- 与环氧乙烷、伽马射线和高压灭菌方法兼容
滤器编码:HAWG
应用
  • 澄清水溶液
  • 颗粒去除
  • 颗粒分析
  • 微生物学分析
  • 废水中病毒样颗粒的分离
  • 微塑料分析级水
  • 核酸结合,包括eDNA
其他说明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:一般实验室过滤
  • 预期用途:截留或去除生物污染物
  • 使用说明:通过孔径0.2 μm(或更小)的膜对液体进行除菌过滤可有效去除生物污染物,包括细菌,霉菌和酵母菌。 为了选择性地截留较大的生物污染物,可使用孔径0.45μ m(或更大)的膜进行液体过滤来捕获并支持微生物的生长,以便进行随后的培养和分析。
  • 储存申明:在干燥的地点远离热源储存
  • 处置申明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律信息
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3