主要文件
GTTP09030
Millipore
聚碳酸酯膜过滤器,孔径0.22 μm
Isopore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
别名:
Isopore滤膜
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
产品GTTP09030监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
物料
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
无菌性
non-sterile
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Isopore
Millipore
参数
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
直径
90 mm
过滤器直径
90 mm
厚度
25 μm
重量萃取物
<1%
折射率
n/D 1.6
基质
Isopore
孔径
0.22 μm pore size
13.8 % porosity
泡点
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
  • 趋化
  • 生物测定
  • 细胞学
  • 空气监测
  • SEM 分析
  • 无菌检测
  • 微塑料分析
  • 微塑料分析级水
注意
高压灭菌后可能会降低流速。
法律信息
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany