文件
GF037
Sigma-Aldrich
血小板生成素
TPO (Thrombopoietin, Mpl-ligand, MGDF) stimulates the proliferation & maturation of megakaryocytes & promotes increased circulating levels of platelets in vivo.
别名:
TPO
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
生物源
human
品質等級
化驗
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
比活性
≥1x10(e6) U/mg
製造商/商標名
Chemicon®
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
<0.1 ng/mg Endotoxin (of human TPO; 1 EU/μg)
輸入
sample type hematopoietic stem cell(s)
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
基因資訊
human ... TPO(7173)
一般說明
TPO(血栓生成素,Mpl-配体,MGDF)刺激巨核细胞的增殖和成熟,并促进体内血小板循环水平的升高。Chemicon′s 人 TPO 是一种可溶性的 18.5 kDa 蛋白,含有 174 个氨基酸残基,其中包含 Mpl-配体蛋白的受体结合域。
产品来源:大肠杆菌
生化/生理作用
通过剂量依赖性刺激 M07e 细胞的增殖测定了 ED50,≤1.0 ng/mL
外觀
由 5mM Tris,pH 7.6,无添加剂的溶液冻干的蛋白。
儲存和穩定性
冻干粉末尽管在室温下稳定,但最好在 -20°C 下保存。 用 5 mM Tris(pH 8.0)重悬至 0.5-1.0 mg/mL 的浓度。 可以使用其它水性缓冲液稀释该溶液,在 4ºC 下保存 1 周,或-20ºC 备用。 重悬的 TPO 应以等分试样储存于 -20°C。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1