主要文件
GCFRM
Millipore
mPAGE® Gel Caster Frame
replacement part for mPAGE® Gel Caster
别名:
replacement frame
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105305
NACRES:
NC.01
价格与库存信息目前不能提供
包装
pkg of 1 pack
制造商/商品名称
Millipore
技术
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
凝胶尺寸
8.3 cm × 10.1 cm
相容性
for use with mPAGE®
  • Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Mini Short Plates
一般描述
Use mPAGE® Gel Caster Frame for casting polyacrylamide gels with the mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Base
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
法律信息
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
访问文档库
实验方案
PAGE简介了解基于分子大小利用聚丙烯酰胺凝胶分离蛋白质的SDS-PAGE背景和试验方案。
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.