主要文件
GA631321
Millipore
Quikscale® Column GAP 630 x 550
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151816
eCl@ss:
32011301
价格与库存信息目前不能提供
材料
316 stainless steel flow cell
316L stainless steel surface (external)
904L stainless steel bed support (Porostar SST)
EPDM rubber seal
acrylic column tube
acrylic surface (external)
polypropylene flow cell
polypropylene surface (external)
品質等級
參數
2-30 °C temp. range
3 bar max. inlet pressure (43.5 psi)
技術
protein purification: suitable
高度
550 mm
長度
55.1 cm (21.7 in.)
面積
3117 cm2 , cross-sectional
床高度
10-500 mm
床體積
3.1-156 L
直徑
63 cm (24.8 in.)
接頭
3/4 in. sanitary clamp (1 in. diameter flange)
法律資訊
QUIKSCALE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany