主要文件
FX0437
Supelco
Acetonitrile solution
suitable for HPLC, contains 0.1% (v/v) formic acid
别名:
Acetonitrile solution, ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide, acetonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CN
CAS号:
分子量:
41.05
Beilstein:
4124158
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352117
EC索引号:
200-835-2
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
乙腈 溶液,
表单
liquid
质量水平
浓度
0.095-0.105 % (v/v) CH3COOH
蒸发残留物
≤5 ppm
颜色
APHA: ≤10
转变温度
flash point 5.9 °C
密度
0.782 g/mL at 25 °C
包装形式
mixture
运输
ambient
储存温度
room temp
SMILES字符串
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
FX0437P-1 is packaged in poly coated glass bottles
分析说明
Assay (HCOOH)0.095-0.105% (v/v)Color (APHA)10 maxDensity at 25°CDetermineg/mLEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidGradient at 280 nm0.005AU maxUV Abs. at 230 nm1.00AU maxUV Abs. at 240 nm0.50AU maxUV Abs. at 250 nm0.05AU maxUV Abs. at 280 nm and higher0.05AU max
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
42.6 °F
闪点(°C)
5.9 °C