主要文件
EX0564
Supelco
Ethylene glycol
别名:
Ethylene Glycol, 1,2-Ethanediol, 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H6O2
CAS号:
分子量:
62.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
EC索引号:
203-473-3
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽压
0.053 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
杂质
≤0.2% Water (H2O)
颜色
APHA: ≤10
pH值(酸碱度)
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
沸点
197.6 °C/1013 hPa
mp
-14--10 °C
转变温度
flash point 111 °C
溶解性
1000 g/L
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
运输
ambient
储存温度
room temp
SMILES字符串
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.2% max
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
靶器官
Kidney
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
239.0 °F - open cup
闪点(°C)
115 °C - open cup