EX0281
别名:
alcohol
1 of 10
Sigma-Aldrich
470198
2-(异丙基氨基)乙醇
793213
酒精试剂
ETWA70
Certified Alcohol Reference Standard
R3154
493511
纯乙醇
459836
HT501128
甲醛溶液,中性缓冲,10%
W4502
水
51976
酒精
I9516
2-丙醇
200
liquid
Ethanol, 70 % (w/v) Water, 28-32 % (v/v)
colorless
flash point 10.6 °C
0.8750-0.8850 g/mL at 20 °C
mixture
ambient
room temp
Analytical Chemistry
Ethanol
Danger
Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Eyes,Central nervous system
3 - Flammable liquids
WGK 1
51.1 °F
10.6 °C
货号
批号
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 4
362808
493538
E7148
793183