主要文件
DX1574
Sigma-Aldrich
二甲胺 溶液
40% in Water
别名:
Dimethylamine solution, DMA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2NH
CAS号:
分子量:
45.08
Beilstein:
605257
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽压
263 hPa ( 20 °C)
表单
liquid
pH值(酸碱度)
14 ( in H2O)
mp
-38 °C
转变温度
flash point -18.5 °C
运输
ambient
储存温度
room temp
SMILES字符串
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
InChI key
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
Appearance: Colorless to pale straw colored
Assay: 40% min
Form: Clear liquid
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
-1.3 °F
闪点(°C)
-18.5 °C