Key Documents
DX0657
Sigma-Aldrich
Dichloroacetic Acid
Biotechnology
别名:
Dichloroacetic Acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H2Cl2O2
CAS号:
分子量:
128.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
201-207-0
蒸汽壓力
0.19 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
pH值
1.2 (20 °C, 129 g/L in H2O)
bp
192 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
-4 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
InChI 密鑰
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
應用
Biotechnology
分析報告
Absorbance at 310 nmReport onlyAUAssay (titration)99% minFormClear liquidFreezing point12°C minIdentity (IR-spectrum)Monochloroacetic acid0.20% maxTrichloroacetic acid1.00% maxWater (H2O)1000ppm max
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Brain,Liver,Testes, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup