主要文件
D00571T01
Millipore
Clarigard 筒式过滤器 10 in.0.5 µm 7 号 PTFE 包覆氟橡胶
pore size 0.5 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
别名:
Clarigard® 筒式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
价格与库存信息目前不能提供
物料
PTFE seal
polypropylene
质量水平
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Clarigard®
Clarigard®
参数
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
纯化柱标称长度
10 in. (25 cm)
直径
7.0 cm (2.75 in.)
杂质
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
重量萃取物
≤10 mg
孔径
0.5 μm nominal pore size
0.5 μm pore size
输入
sample type liquid
柱代码
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
一般描述
Device Configuration: Cartridge
制备说明
Sterilization Method
10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min
分析说明
Gravimetric Extractables: after 24-h soak in water
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥3 L
法律信息
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany