Merck
CS40MS01H1
Millipore
Clarisolve 40 µm 实验室级深层过滤器,0.014 m2 (0.15 ft2)
40MS, 40µm, filtration area 0.014 m², High-density cell cultures, Lab Scale
别名:
Clarisolve 40 μm Lab Scale Depth Filters, 0.014 m2 (0.15 ft2)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
Clarisolve 40 µm 实验室级深层过滤器,0.014 m2 (0.15 ft2), High-density cell cultures
物料
Millistak+® media
TPE seal
polypropylene
质量水平
制造商/商品名称
Clarisolve®
参数
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
高度
14 cm (5.3 in.)
长度
22 cm (8.5 in.)
宽度
7.4 cm (2.9 in.)
过滤面积
0.014 m2
杂质
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
总有机碳(TOC)残留量
0.9-1.2 μg/L
输入
sample type liquid
电导率
0.91 – 1.29 μS/cm
运输
ambient
一般描述
产品的水电导率;高压灭菌后(1个周期,123 °C,60分钟 ),以600 LMH的流量冲洗纯水,冲洗10分钟。冲洗过程中,每2分钟抽取滤液样品并测试其电导率。
分析说明
总有机碳(TOC)残留量:60HX 介质的 TOC 测量值低于可检测的极限。
总有机碳(TOC)残留量:后高压灭菌(123 °C,1 个循环,每次 60 分钟),并以流量为 600 LMH 的净水冲洗 10 分钟。冲洗结束时,抽取样品获取 TOC 典型值。
法律信息
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
了解更多权益。 Emprove® 程序订阅所提供的好处
为何这些文件不可用?
Emprove®档案所包含的信息旨在为药品生产商的注册和风险评估活动提供支持,其中有一些机密信息。如果您想访问这些信息,请联系我们