儲存條件
do not freeze
protect from light
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
InChI 密鑰
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
一般說明
可溶性、无毒、不易燃的辣根过氧化物酶底物。
應用
ELISA
警告
毒性:有害(C)
外觀
在含有专有稳定剂的弱酸性缓冲液中,pH值为3.55 ±0.20。
其他說明
产品不含在其他TMB配方中发现的有害成分,例如极性非质子溶剂(即N,N-二甲基甲酰胺(DMF)或DMSO)。TMB(可溶性底物)中也不含酒精,因此不易燃,运输时无需特殊处理。未反应的TMB(可溶性底物)在使用前应为无色或非常浅的蓝绿色。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3