Merck
CDRM4HN05
Millipore
Lynx® CDR公式1/2英寸软管倒钩可重新连接连接器
Lynx® CDR Male 1/2 Inch Hose Barb Reconnectable Connector - 5pack
别名:
Lynx® CDR
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
eCl@ss:
32010310
价格与库存信息目前不能提供
材料
316 stainless steel spring(s) (electropolished, flow path)
polysulfone flow path (glass filled )
polysulfone valve body (glass filled)
silicone seal (flow path)
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Lynx®
參數
0.7 bar max. pressure (10 psi) (connect/disconnect pressure)
2-40 °C temperature (36-104 °F) (fluid temperature)
25 L/min flow rate
4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
高度
13.7 cm (5.4 in.)
長度
25.7 cm (10.1 in.)
寬度
8.4 cm (3.3 in.)
接頭
1/2 in. inlet hose barb
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Multiple, sterile connections, disconnections and reconnections
Sterile connection of single-use systems
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
Material Qualification Dossier
免费 - 注册下载
Operational Excellence Dossier
可通过订阅或付费获得
Operational Excellence Dossier
可通过订阅或付费获得
了解更多权益。 Emprove® 程序订阅所提供的好处
为何这些文件不可用?
Emprove®档案所包含的信息旨在为药品生产商的注册和风险评估活动提供支持,其中有一些机密信息。如果您想访问这些信息,请联系我们