文件
CBL101
Sigma-Aldrich
小鼠抗人IgG抗体,Fc,所有亚类,克隆MK1A6
clone MK1A6, Chemicon®, from mouse
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
生物源
mouse
品質等級
100
300
抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
MK1A6, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (hemagglutination)
同型
IgG1
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
特異性
该抗体对人IgGFc区全部亚类的CH2结构域具有特异性
融合伴侣:NSO 骨髓瘤细胞系
免疫原
多克隆人IgG
應用
ELISA试验开发总IgG
被动血凝试验
丙酮固定冷冻组织切片的组织学染色
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
小鼠抗人IgG抗体,Fc,全部亚类,克隆MK1A6检测人IgG水平&已发表&经验证可用于ELISA、IF、HI、IH。
研究子类别
片段特异性二抗
研究类别
二抗&对照抗体
聯結
替代:MABN1055
外觀
形式:纯化
通过蛋白A亲和层析纯化单克隆抗体,并以液体形式存在于含有10mM叠氮化钠的磷酸盐缓冲盐水中。
儲存和穩定性
若购买后1个月内使用,则储存于+4°C,若要长期储存,则将抗体等分成小体积并储存于-20°C。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
David R McIlwain et al.
Cell host & microbe, 29(12), 1828-1837 (2021-11-17)
Developing new influenza vaccines with improved performance and easier administration routes hinges on defining correlates of protection. Vaccine-elicited cellular correlates of protection for influenza in humans have not yet been demonstrated. A phase-2 double-blind randomized placebo and active (inactivated influenza