Merck
746932
Sigma-Aldrich
聚苯乙烯硫醇封端
average Mn 11,000, PDI ≤1.1
别名:
PS SH端, 巯基PS, 巯基聚苯乙烯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$272.00
$272.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$272.00
About This Item
线性分子式:
CNC3H6(C8H8)nSH
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
$272.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
powder
质量水平
分子量
average Mn 11,000
mp
254-341 °C (decomposition)
转变温度
Tg 99 °C (onset)
PDI
≤1.1
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
这是一种组成明确的聚苯乙烯,一端带有硫醇官能团,另一端带有氰基。硫醇官能团具有通用性,通常可用于表面改性纳米颗粒、附着到Au上形成自组装单层(SAMs)、以及硫醇-烯点击化学。
法律信息
仅出于研究目的销售:请参见sigma-aldrich.com/raftlicense。专利7;714;075;7;250;479;7;666;962;6;642;318;6;747;111;W2010/8356。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Reversible addition–fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization is rapidly moving to the forefront in construction of drug and gene delivery vehicles.
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.