主要文件
AIRGAP001
Milli-Q
气隙装置
For use with Direct-Q® and Milli-Q® IX Systems, Use to prevent bacteriological contamination from the drain
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$134.00
$134.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 EA
$134.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
$134.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
特点
8 mm OD Tubing
包装
pkg of 1 unit
参数
150 L/hr max. flow rate
长度 × 宽度
11.5 cm × 1.5 cm
配件
connector fitting for 8 mm O.D. tubing
相容性
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
水净化系统和储罐有时需要与排水管连接。排水管通常是被微生物,特别是细菌污染的肮脏环境。因此,当将供水系统拒绝管的出口推入排水管时,存在细菌可能污染拒绝管的内部,然后逐渐向上移动到供水系统的风险。防止这种情况发生的一种方法是在拒收管上安装气隙装置。气隙装置是一种水净化附件,用于拒绝管线的细菌保护。设计用于直接连接至外径为8 mm的管路,并与壁固定连接件一起交付。这允许废水流通过管道移动而不接触受污染的排水环境内部。安装气隙装置是防止细菌在气隙水平以上发展的一种简单而安全的方法。气隙装置由塑料制成,放置在从供水系统到排水管的管道上。这将形成一个通畅的垂直空间,即“气隙”,这将防止排水管中的污染物返回系统。
特点和优势
  • 为供水系统及其附件提供具有高成本效益的保护。
  • 防止排水管的细菌污染。
法律信息
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany