主要文件
AG916
Sigma-Aldrich
β 淀粉样蛋白1-42,aβ,干扰,TFA,重组大肠埃希菌
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
Escherichia coli
质量水平
方案
>97%
表单
powder
制造商/商品名称
Chemicon®
UniProt登记号
基因信息
human ... APP(351)
一般描述
分子量:(理论值4514.1)
序列: Lys-Val-Lys-Gly-Leu-Ile-Asp-Gly-Ala-His-Ile-Gly-Asp-Leu-Val-Tyr-Glu-Phe-Met-Asp-Ser-Asn-Ser-Ala-Ile-Phe-Arg-Glu-Gly-Val-Gly-Ala-Gly-His-Val-His-Val-Ala-Gln-Val-Glu-Phe
肽含量: 500 µg/瓶
反荷离子: TFA
应用
不同的研究人员声称由于不同的盐而增强了活性。
TFA盐是行业标准。
HFIP使β-淀粉样蛋白均匀单体化。
NaOH显然也使其成为单体,并且还是水溶性的,而TFA盐和HFIP则不是。
由于体内未发现TFA,因此认为HCl盐更具生物性。
通过提供不同的盐,研究人员可以重复其他研究人员开发的不同测定方法(见下文)。
TFA:Shu-chuan Jao, S-C, et. al. 1997, Amyloid; Int J Exp.Clinical Invest. 4, 231
HFIP: Stine, W.B. et. al. 2003, J. Biol. Chem, 278, 11612
NaOH: Fezoui, Y., et. al. 2000, Amyloid, 7, 166
HCL: Kanek, I and Tutumi, S., 1997, J. Neurochem, 68, 438
研究子类别
神经退行性疾病
研究类别
神经科学
包装
盐含量为<15%
外形
白色冻干粉末。以1mg/mL的浓度重悬于1.0% NH4OH中。溶入溶液后,超声处理30秒至1分钟。为加入您的溶液:重悬后,加入5x或10x缓冲液贮备液(PBS,TBS)和水定容至1x缓冲液。
储存及稳定性
在接收之日起,将冻干物料在-20ºC下保存长达12个月。复溶后,以未稀释的等分试样在-20ºC至-70ºC下保存长达2周。避免冻融循环,以避免聚集。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
访问文档库
Ruo-Meng Li et al.
Neural regeneration research, 18(6), 1347-1353 (2022-12-02)
Previous studies have shown that fibroblast growth factor 13 is downregulated in the brain of both Alzheimer's disease mouse models and patients, and that it plays a vital role in the learning and memory. However, the underlying mechanisms of fibroblast