純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse, human
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ACTA1(58)
一般說明
肌动蛋白是球形的多功能蛋白,可作为细胞骨架微丝的基本组成部分,是最保守的真核蛋白之一。存在六种肌动蛋白类型,骨骼肌 α-肌动蛋白(ACTA1)、平滑肌 α-肌动蛋白(ACTA2)、细胞质 β-肌动蛋白(ACTB)、心肌 α-肌动蛋白(ACTC1)、细胞质 γ-肌动蛋白(ACTG1)和平滑肌肌肉 γ-肌动蛋白(ACTG2,又名 ACTA3)。尽管肌动蛋白显示 > 90% 的整体序列同源性,但同种型确实显示出空间、时间和组织特异性表达模式,并且在其 18 个 N 末端残基中仅发现 50-60% 的同源性。细胞质肌动蛋白和肌动蛋白被认为存在于所有细胞中,而其他四种肌动蛋白同工型通常存在于特定的成年肌肉组织类型中。肌动蛋白以各种结构状态存在,这取决于特定的离子条件或与配体蛋白的相互作用。肌动蛋白分子所具有的寡聚形式和聚合形式取决于它们采用的不同构象。除了作为细胞骨架微丝的基本组成部分之外,肌动蛋白还参与多种核功能,并采用特定构象,这些构象对于与核肌动蛋白结合蛋白的结合至关重要。
特異性
兔抗兔多克隆抗体,针对骨骼肌 α-肌动蛋白(ACTA1)N 末端序列产生,该序列与心肌 α-肌动蛋白(ACTC1),平滑肌 α-肌动蛋白(ACTA2)和 胞质 γ-肌动蛋白(ACTG1)相应区域具有 80% 的序列同一性。。在平滑肌 γ-肌动蛋白(ACTG2,又称 ACTA3)和细胞质 β-肌动蛋白(ACTB)中未发现免疫原序列。
由于 100% 的序列同源性,预期具有广泛的物种反应性,包括牛、马、非人灵长类、猪、兔和大鼠。
免疫原
对应于成熟骨骼肌 α-肌动蛋白(ACTA1)的 N 末端序列的 KLH 偶联的线性肽。
表位:N端
應用
免疫细胞化学分析:一个有代表性的批次以 1:250 的稀释度在 A431 和 NIH/3T3 细胞中检测到胞质和核肌动蛋白免疫反应性。
免疫组化分析:一个代表性批次以 1:1,000 的稀释度在人心肌、骨骼肌和小肠组织切片中检测到肌动蛋白。
该多克隆抗体也可作为 Alexa Fluor™ 488 和 Fluor 647 共轭物(货号ABT1485-AF488 和 ABT1485-AF647),用于流式细胞术、免疫细胞化学、免疫荧光应用。
免疫组化分析:一个代表性批次以 1:1,000 的稀释度在人心肌、骨骼肌和小肠组织切片中检测到肌动蛋白。
该多克隆抗体也可作为 Alexa Fluor™ 488 和 Fluor 647 共轭物(货号ABT1485-AF488 和 ABT1485-AF647),用于流式细胞术、免疫细胞化学、免疫荧光应用。
研究类别
细胞结构
细胞结构
该兔多克隆抗肌动蛋白抗体,货号 ABT1485,经验证可用在免疫细胞化学、免疫组化(石蜡)和蛋白质印迹中检测肌动蛋白。
品質
通过蛋白质印迹对人骨骼肌组织裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体以 1:5,000 的稀释度在 10 µg 人骨骼肌组织裂解液中检测到肌动蛋白。
蛋白质印迹分析:该抗体以 1:5,000 的稀释度在 10 µg 人骨骼肌组织裂解液中检测到肌动蛋白。
標靶描述
观测值〜42.0 kDa。在某些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
亲和纯化。
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的兔多克隆抗体。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
法律資訊
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
European journal of medicinal chemistry, 252, 115270-115270 (2023-03-20)
Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a serious chronic disease with an alarmingly growing worldwide prevalence. Current treatment of T2DM mainly relies on drug combinations in order to control blood glucose levels and consequently prevent the onset of hyperglycaemia-related complications.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(2) (2021-01-14)
Diabetes mellitus (DM) is a complex disease which currently affects more than 460 million people and is one of the leading cause of death worldwide. Its development implies numerous metabolic dysfunctions and the onset of hyperglycaemia-induced chronic complications. Multiple ligands
Molecular biology of the cell, 34(11), ar110-ar110 (2023-08-16)
Alcadein α (Alcα) and amyloid-β protein precursor (APP) are cargo receptors that associate vesicles with kinesin-1. These vesicles, which contain either Alcα or APP, transport various proteins/cargo molecules into axon nerve terminals. Here, we analyzed immune-isolated Alcα- and APP-containing vesicles
International journal of molecular medicine, 44(4), 1414-1424 (2019-08-01)
The balance between glutamate (cortex and thalamus) and dopamine (substantia nigra) inputs on striatal neurons is of vital importance. Dopamine deficiency, which breaks this balance and leads to the domination of cortical glutamatergic inputs, plays an important role in Parkinson's