主要文件
ABN428
Sigma-Aldrich
Fezf2 抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Fez family zinc finger protein 2, Forebrain embryonic zinc finger-like protein 2, Zinc finger protein 312, Zinc finger protein Fez-like
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
产品ABN428监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
rat, human, mouse
种属反应性(根据同源性预测)
bovine (based on 100% sequence homology)
技术
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... FEZF2(55079)
一般描述
Fezf2 是一种转录抑制蛋白。它是皮质脊髓运动神经元和其它大脑下投射神经元的特异性分化(specification)所必需的。FeZf2也在大脑中发育的皮层下投射(subcortical projection)的层和皮层下特异性表达模式( subcortical specific patterning)以及轴突簇生中起一定作用。Fezf2也控制树突分枝以及第五层锥体神经元的脊柱的发育。因此,涉及 Fezf2的生物学过程包括神经元表达模式(neuronal patterning)、分化、神经形成、轴突导向、簇生、皮层发育、前/后表达模式(nterior/posterior patterning)、树突发育和运动行为,最近它被鉴定为新皮层投射神经元、星形胶质细胞和少突胶质细胞的多能祖细胞标志物。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应于人Fezf2的锯齿状同源物1抑制结构域。
表位:锯齿状同源物1抑制结构域
应用
免疫组化分析:一个代表性批次的1:50稀释液在大鼠脊髓组织中检测到Fezf2 。
研究子类别
发育信号转导
研究类别
神经科学
该抗-Fezf2 抗体经验证可用于蛋白质印迹和免疫组织化学(石蜡)中检测Fezf2。
质量
通过蛋白质印迹在小鼠E13-14脑组织裂解物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的该抗体可在10 µg小鼠E13-14脑组织裂解物中检测到Fezf2。
目标描述
观测分子量〜50 kDa
外形
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
Erna A van Niekerk et al.
Cell reports methods, 2(7), 100255-100255 (2022-07-27)
Neuronal cultures provide a basis for reductionist insights that rely on molecular and pharmacological manipulation. However, the inability to culture mature adult CNS neurons limits our understanding of adult neuronal physiology. Here, we report methods for culturing adult central nervous