抗体形式
serum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
human, mouse
种属反应性(根据同源性预测)
nonhuman primates (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology)
技术
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... NR3C1(2908)
一般描述
糖皮质激素受体(UniProt P04150;也被称为GR、核受体亚家族3C组成员1)由人的NR3C1(也被称为GCCR、GCR、GCRST、GRL)基因(基因ID 2908)编码。糖皮质激素受体在几乎所有细胞类型中广泛表达,并在与糖皮质激素结合后可调节控制发育、代谢和免疫反应的相关基因。激素结合状态的GR可从细胞质转移到细胞核,在细胞核中它通过与糖皮质激素反应元件(GREs)结合或与各种转录因子相互作用来调节相关基因的转录。或者,激素结合状态的GR可通过阻断转录因子的核易位来抑制基因转录。GR由在其N端的调节结构域和DNA结合结构域以及在C端的配体结合结构域组成。
特异性
预测其可与UniProt报告的所有10个剪接同工型发生反应(P04150-1至P04150-10)。
免疫原
KLH偶联肽,对应于人糖皮质激素受体的调节区的序列。
表位:调节区域
应用
抗糖皮质激素受体抗体是一种针对糖皮质激素受体的抗体,可用于蛋白质印迹、亲和结合检测。
研究子类别
激素 & 受体
激素 & 受体
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
蛋白印迹分析: 一个代表性批次产品在小鼠肝匀浆中检测到糖皮质激素受体(GR) (Revollo, J.R., et al. (2013).Sci. Signal.6(304):ra103)。
蛋白质印迹分析: 一个代表性批次产品从表达人GR构建体的U2OS细胞的裂解物中检测到了野生型糖皮质激素受体(GR)和Dim4 DNA结合突变体(Revollo, J.R., et al. (2013)Sci. Signal.6(304):ra103)。
蛋白质印迹分析: 一个代表性批次在HeLa S3细胞裂解物中同时检测到了游离糖皮质激素受体(GR)和地塞米松甲磺酸酯(Dex-Mes)标记的GR (Cidlowski, J.A., et al. (1990).Mol.Endocrinol 4(10):1427-1437)。
亲和结合检测: 一个代表性批次产品在地塞米松/Dex处理的HeLa S3细胞浆中可结合单体糖皮质激素受体(GR)以及寡聚GR复合物,同时不影响GR DNA结合活性(Cidlowski, J.A., et al. (1990).Mol.Endocrinol 4(10):1427-1437).
蛋白质印迹分析: 一个代表性批次产品从表达人GR构建体的U2OS细胞的裂解物中检测到了野生型糖皮质激素受体(GR)和Dim4 DNA结合突变体(Revollo, J.R., et al. (2013)Sci. Signal.6(304):ra103)。
蛋白质印迹分析: 一个代表性批次在HeLa S3细胞裂解物中同时检测到了游离糖皮质激素受体(GR)和地塞米松甲磺酸酯(Dex-Mes)标记的GR (Cidlowski, J.A., et al. (1990).Mol.Endocrinol 4(10):1427-1437)。
亲和结合检测: 一个代表性批次产品在地塞米松/Dex处理的HeLa S3细胞浆中可结合单体糖皮质激素受体(GR)以及寡聚GR复合物,同时不影响GR DNA结合活性(Cidlowski, J.A., et al. (1990).Mol.Endocrinol 4(10):1427-1437).
质量
已通过蛋白质印迹对HeLa细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体以1:5,000的稀释度在10 µg HeLa细胞裂解液中检测到糖皮质激素受体。
蛋白质印迹分析:该抗体以1:5,000的稀释度在10 µg HeLa细胞裂解液中检测到糖皮质激素受体。
目标描述
观测值〜95 kDa。85.7 kDa(Alpha; Alpha-A)、81.5 kDa(Beta; Beta-A)、85.8 kDa(Alpha-2; Gamma)、81.7 kDa(Beta-2)、64.8 kDa(GR-A alpha)、60.6 kDa( GR-A beta)、82.8 kDa(Alpha-B)。计算分子量78.7 kDa(Beta-B)。
外形
兔多克隆抗体,溶于含0.05%叠氮化钠的血清中。
未纯化
储存及稳定性
自收到之日起,在 -20°C 条件下可稳定保存 1 年。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1