Key Documents
SAB2108565
Sigma-Aldrich
抗 SLC1A5
IgG fraction of antiserum
别名:
抗- ASCT2, 抗- ATBO, 抗- FLJ31068, 抗- M7V1, 抗-AAAT
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
60 kDa
物種活性
rat, bovine, sheep, horse, human, pig, dog, mouse
濃度
0.5-1 mg/mL
技術
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
登錄號
NM_005628
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SLC1A5(6510)
免疫原
合成肽靶向人SLC1A5的中间区域
生化/生理作用
SLC1A5具有广泛的底物特异性、对两性离子氨基酸的偏好性和钠依赖性。它可接受所有的中性氨基酸作为底物,包括谷氨酰胺、天冬酰胺、支链和芳香族氨基酸,但不包括甲基化氨基酸、阴离子氨基酸和阳离子氨基酸。它可作为猫内源性病毒RD114、狒狒M7内源性病毒和D型猿猴逆转录病毒的细胞表面受体。
序列
合成肽位于以下区域内: FGVALRKLGPEGELLIRFFNSFNEATMVLVSWIMWYAPVGIMFLVAGKIV
外觀
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Jing Shi et al.
Acta pharmaceutica Sinica. B, 12(2), 759-773 (2022-03-09)
Tumor cells have unique metabolic programming that is biologically distinct from that of corresponding normal cells. Resetting tumor metabolic programming is a promising strategy to ameliorate drug resistance and improve the tumor microenvironment. Here, we show that carboxyamidotriazole (CAI), an