主要文件
AB9554
Sigma-Aldrich
抗辣椒素受体抗体
serum, Chemicon®
别名:
Vanilloid Receptor, VR1
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
serum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
mouse
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
immunohistochemistry: suitable
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... TRPV1(7442)
特异性
识别辣椒素受体(VR1,香草酸受体1,TRPV1)。
免疫原
来自小鼠VR1 C末端的合成肽。
应用
免疫组化:在用2%多聚甲醛固定的小鼠DRG组织上为1:500-1:1,000。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
抗辣椒素受体抗体是用于IH的针对辣椒素受体的抗体。
研究子类别
神经炎症&疼痛
神经递质&受体
研究类别
神经科学
外形
兔血清。 调理液。
储存及稳定性
自收到之日起,在 -20°C 以未稀释的等分试样可保存 6 个月。应避免反复冻/融循环。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
访问文档库
Sarah A Stanley et al.
Nature medicine, 21(1), 92-98 (2014-12-17)
Means for temporally regulating gene expression and cellular activity are invaluable for elucidating underlying physiological processes and would have therapeutic implications. Here we report the development of a genetically encoded system for remote regulation of gene expression by low-frequency radio