主要文件
AB5705
Sigma-Aldrich
抗降钙素基因相关蛋白抗体
Chemicon®, from chicken
别名:
CGRP
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
产品AB5705监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
生物来源
chicken
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
rat
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
immunohistochemistry: suitable
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... CALCA(796)
特异性
CGRP (抗降钙素基因相关肽)。
免疫原
来自大鼠CGRP I (加工活性肽)的14个氨基酸的合成肽。大鼠/小鼠CGRP I 和CGRP II之间14个残基中的13个免疫原序列相同。{KDNFVPTNVGSEAF-NH2}
应用
免疫组化:1:500 参见以下实验方案。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
B5705 已成功用于灌注固定组织:灌注:1)不含Ca2+的台氏液,然后是2)多聚甲醛-苦味酸固定剂和3)10%蔗糖的PBS溶液作为冷冻保护剂。快速解剖组织,并在含有10%蔗糖的0.1 M磷酸盐缓冲液(pH值7.4)中保存过夜。载玻片固定的组织切片在室温下与封闭缓冲液一起培养1小时。将一抗在封闭缓冲液中稀释至适当的工作稀释度。除去封闭缓冲液,然后将载玻片与AB5705在2-8°C下培养18-24小时。在PBS中冲洗3次后,将切片与Cy3偶联的二抗在室温下培养60分钟。固定在含有0.1%对苯二胺的PBS和甘油(1:3)的混合物中后,用Nikon Microphot-SA落射荧光显微镜检查切片。
研究子类别
新陈代谢的CNS控制
激素 & 受体
研究类别
神经科学
这种抗降钙素基因相关蛋白抗体经验证可用于 IH 中检测降钙素基因相关蛋白。
外形
形式:纯化
纯化的鸡IgY。 含0.05%叠氮化钠的液体。
储存及稳定性
自收到之日起,在 -20°C 以未稀释的等分试样可保存 6 个月。应避免反复冻/融循环。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
Kevin J O'Donovan et al.
The Journal of experimental medicine, 211(5), 801-814 (2014-04-16)
Activation of intrinsic growth programs that promote developmental axon growth may also facilitate axon regeneration in injured adult neurons. Here, we demonstrate that conditional activation of B-RAF kinase alone in mouse embryonic neurons is sufficient to drive the growth of
Alessandro Faroni et al.
Molecular neurobiology, 56(2), 1461-1474 (2018-06-28)
GABA-B receptors are important for Schwann cell (SC) commitment to a non-myelinating phenotype during development. However, the P0-GABA-B1fl/fl conditional knockout mice, lacking the GABA-B1 receptor specifically in SCs, also presented axon modifications, suggesting SC non-autonomous effects through the neuronal compartment.