主要文件
AB1593
Sigma-Aldrich
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
CHEMICON®, goat polyclonal
别名:
APP
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
淀粉样前体蛋白抗体,a.a. 44-63, serum, Chemicon®
生物来源
goat
质量水平
抗体形式
serum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
human
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... APP(351)
特异性
可识别淀粉样前体蛋白(APP)。在阿尔茨海默病中,该蛋白被分解并释放出存在于老年斑块和血管中的12个氨基酸的β-淀粉样蛋白。
淀粉样蛋白前体蛋白是深入研究的主题,以确定该蛋白在阿尔茨海默病中如何异常分解,从而产生存在于老年斑块和血管中的β-淀粉样蛋白。ELISA结果显示,该抗血清对免疫肽具有免疫反应性。抗血清可对阿尔茨海默病脑福尔马林固定石蜡切片和多聚甲醛固定冷冻切片中老年斑块中的营养不良神经突进行免疫标记。
对于研究淀粉样蛋白在阿尔茨海默病中作用的科学家和神经病理学家来说,该抗血清会是一种有价值的工具。
免疫原
对应于APP蛋白N端区域(氨基酸44-63)的肽。
表位:a.a. 44-63
应用
免疫印迹:1:1,000
免疫荧光
免疫组化
福尔马林固定的石蜡包埋组织:1:50-1:100
4%多聚甲醛固定的冷冻切片:1:2,500-1:5,000
ELISA:对于免疫原肽,1:1500
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
淀粉样前体蛋白抗体(a.a.44-63)是一种针对淀粉样前体蛋白的抗体,可用于ELISA、IF、WB、IH、IH(P)。
研究子类别
神经退行性疾病
研究类别
神经科学
外形
山羊抗血清。 含0.1%叠氮化钠的溶液
储存及稳定性
以未稀释的等分试样保存于-20ºC下12个月。应避免反复冻/融循环。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
Grant T Corbett et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(27), 8445-8450 (2015-06-17)
Amyloid precursor protein (APP) derivative β-amyloid (Aβ) plays an important role in the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD). Sequential proteolysis of APP by β-secretase and γ-secretase generates Aβ. Conversely, the α-secretase "a disintegrin and metalloproteinase" 10 (ADAM10) cleaves APP within