产品名称
抗淀粉样蛋白β 抗体( aa1-14 h β-淀粉样蛋白), serum, Chemicon®
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
serum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
human
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... APP(351)
特异性
β淀粉样蛋白序列包含在人APP的βA4淀粉样蛋白氨基酸672-685中。该序列在以下其它蛋白中是相同的:
脑血管淀粉样肽(CVAP)(蛋白酶连接蛋白II)(PN-II)(APPI)(PreA4)[含有:可溶性APP-α (S-APP-α);可溶性APP-β(S-APP-β);C99;β-淀粉样蛋白42(β-APP42);β-淀粉样蛋白40(β-APP40);C83; P3(42); P3(40); γ-CTF(59)(γ--分泌酶C末端片段59)(淀粉样胞内结构域59)(AID(59));γ--CTF(57)(γ--分泌酶C末端片段57)。
在人、猪、绵羊、兔和牛中有100%同源性,大鼠和小鼠含β淀粉样蛋白的蛋白一致性为78%(11/14),12/14呈阳性(85%)。
脑血管淀粉样肽(CVAP)(蛋白酶连接蛋白II)(PN-II)(APPI)(PreA4)[含有:可溶性APP-α (S-APP-α);可溶性APP-β(S-APP-β);C99;β-淀粉样蛋白42(β-APP42);β-淀粉样蛋白40(β-APP40);C83; P3(42); P3(40); γ-CTF(59)(γ--分泌酶C末端片段59)(淀粉样胞内结构域59)(AID(59));γ--CTF(57)(γ--分泌酶C末端片段57)。
在人、猪、绵羊、兔和牛中有100%同源性,大鼠和小鼠含β淀粉样蛋白的蛋白一致性为78%(11/14),12/14呈阳性(85%)。
免疫原
合成肽,对应于β-淀粉样蛋白的 N末端区域的前14个氨基酸(DAEFRHDSGYEVHH)
表位:aa1-14 h β-淀粉样蛋白
应用
抗淀粉样蛋白抗体, β, aa1-14 h β-淀粉样蛋白可检测淀粉样蛋白水平,&已有相关文献发表&验证可用于WB、IH。
甲酸处理的组织切片的免疫组织化学:建议工作稀释度为>1:200。 AB1510可检测脑血管和核心淀粉样蛋白。 甲酸预处理(Vinters et al., 1988)包括切片去石蜡,然后在99%甲酸溶液中培养(10-20 分钟),自来水冲洗(10分钟),0.3% H202 tris缓冲液,然后 3.0% NGS (30分钟),再加入一抗。
脑组织的甲酸提取物的免疫印迹。
直接ELISA:≥1:1000
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
脑组织的甲酸提取物的免疫印迹。
直接ELISA:≥1:1000
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
研究子类别
神经退行性疾病
神经退行性疾病
研究类别
神经科学
神经科学
外形
兔血清,含0.01%硫汞撒
储存及稳定性
自收到之日起,在 -20°C 以未稀释的等分试样可保存 12 个月。 应避免反复冻/融循环。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Tatiana Melnikova et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(9), 3765-3779 (2013-03-01)
Transgenic mice that express mutant amyloid precursor protein (APPsi) using tet-Off vector systems provide an alternative model for assessing short- and long-term effects of Aβ-targeting therapies on phenotypes related to the deposition of Alzheimer-type amyloid. Here we use such a
Masataka Nakamura et al.
American journal of neurodegenerative disease, 3(2), 93-102 (2014-09-19)
Optineurin (OPTN) is a multifunctional protein involved in cellular morphogenesis, vesicle trafficking, maintenance of the Golgi complex, and transcription activation through its interactions with the Rab8, myosin 6 (MYO6), huntingtin. Recently, OPTN immunoreactivity has been reported in intranuclear inclusions in