主要文件
96220250
Millipore
Vantage L Laboratory Columns
Vantage L Laboratory Column VL 22 x 250
别名:
Vantage L Laboratory Column VL 22 x 250
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151816
eCl@ss:
32011301
质量水平
产品线
Vantage
参数
operating temperature at 2-40 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. pressure (100 psid)
技术
protein purification: suitable
长度
250 mm
面积
3.8 cm2 , cross-sectional
床高度
0-250 mm
柱床体积
0-95 mL
直径
22-22.1 mm
法律信息
VANTAGE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany