Merck
P74354
Sigma-Aldrich
3-吡咯烷醇
98%
别名:
3-羟基吡咯烷
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$109.00
5 G
$520.00
$109.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$109.00
5 G
$520.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H9NO
CAS号:
分子量:
87.12
Beilstein:
102542
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$109.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
98%
折射率
n20/D 1.49 (lit.)
沸点
108-110 °C/8 mmHg (lit.)
密度
1.076 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
OC1CCNC1
InChI
1S/C4H9NO/c6-4-1-2-5-3-4/h4-6H,1-3H2
InChI key
JHHZLHWJQPUNKB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)