主要文件
8.51065
Sigma-Aldrich
mono-Fmoc 1,3-diaminopropane hydrochloride
Novabiochem®
别名:
mono-Fmoc 1,3-diaminopropane hydrochloride, Fmoc-NH(CH 2) 3NH 2 · HCl
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$176.00
5 G
$702.00
25 G
$2,790.00
$176.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$176.00
5 G
$702.00
25 G
$2,790.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H20N2O2 · xHCl
分子量:
296.36 (free base basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
NACRES:
NA.22
$176.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
产品线
Novabiochem®
方案
≥98% (TLC)
表单
powder
反应适用性
reagent type: spacer
制造商/商品名称
Novabiochem®
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Cl-].[N+H3]CCCNC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C18H20N2O2.ClH/c19-10-5-11-20-18(21)22-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17;/h1-4,6-9,17H,5,10-12,19H2,(H,20,21);1H
InChI key
UIDYFLMAHOWVLG-UHFFFAOYSA-N
一般描述
Diaminopropane monoprotected with base-labile Fmoc protecting group.
联系
Replaces: 01-63-0067
分析说明
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法律信息
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2