Merck
47542
Sigma-Aldrich
N-芴甲氧羰基乙二胺 氢溴酸盐
≥98.0% (AT)
别名:
9-芴甲基 N-(2-氨乙基)氨基甲酸酯 氢溴酸盐, N-Fmoc-1,2-二氨基乙烷 氢溴酸盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$234.00
$234.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$234.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H18N2O2 · HBr
分子量:
363.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$234.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥98.0% (AT)
表单
solid
反应适用性
reagent type: cross-linking reagent
mp
~165 °C (dec.)
官能团
Fmoc
amine
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
NCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O.[H]Br
InChI
1S/C17H18N2O2.BrH/c18-9-10-19-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16;/h1-8,16H,9-11,18H2,(H,19,20);1H
InChI key
KZRZVRGZNSCCBV-UHFFFAOYSA-N
其他说明
受保护的乙二胺结构单元[1]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
P. Kocis et al.
Tetrahedron Letters, 36, 6623-6623 (1995)