Key Documents
8.45097
Sigma-Aldrich
N-Dodecane
Msynthplus
别名:
N-Dodecane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)10CH3
CAS号:
分子量:
170.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
酶委員會索引編號:
203-967-9
蒸汽壓力
0.4 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
200 °C
expl. lim.
0.6 % (v/v)
運動黏度
<7 cSt(40 °C)
bp
216.3 °C/1013 hPa
mp
-9.6 °C
轉變溫度
flash point 85.5 °C
密度
0.75 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI 密鑰
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Color (visual): colourless
Appearance of substance (visual): liquid
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.748 - 0.749
Identity (IR): passes test
1,1-Dichloroethene (HS-GC): lot specific result
1,1,1-Trichloroethane (HS-GC): lot specific result
Benzene (HS-GC): lot specific result
Carbon tetrachloride (HS-GC): lot specific result
1,2-Dichloroethane (HS-GC): lot specific result
法律資訊
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1
安全危害
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup