主要文件
8.43070
Sigma-Aldrich
Isobutyl stearate
for synthesis
别名:
Isobutyl stearate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H44O2
CAS号:
分子量:
340.58
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
211-466-1
NACRES:
NA.22
产品8.43070无法订购。 联系技术服务部门
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
表单
solid
dilution
(for synthesis)
mp
28.9 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(CC(C)C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H44O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(23)24-20-21(2)3/h21H,4-20H2,1-3H3
InChI key
ORFWYUFLWUWSFM-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Saponification value: 170 - 179
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1