主要文件
8.42116
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethylbarbituric acid
for synthesis
别名:
1,3-Dimethylbarbituric acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
156.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
212-211-7
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
表单
solid
效能
1780 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
120-124 °C
溶解性
60 g/L
堆积密度
500 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N1(C(=O)N(C(=O)CC1=O)C)C
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-7-4(9)3-5(10)8(2)6(7)11/h3H2,1-2H3
InChI key
VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N
一般描述
for synthesis
应用
1,3-Dimethylbarbituric acid for synthesis. CAS 769-42-6, pH 2.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry).
分析说明
Assay (acidimetric)≥ 98.0 %Melting range (lower value)≥ 120 °CMelting range (upper value)≤ 124 °CIdentity (IR)passes test
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1