文件
8.41753
Sigma-Aldrich
1-Heptanethiol
for synthesis
别名:
1-Heptanethiol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H16S
CAS号:
分子量:
132.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352105
酶委員會索引編號:
216-678-8
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1.5 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
expl. lim.
0.9 % (v/v)
bp
173-175 °C/1013 hPa
mp
-43 °C
轉變溫度
flash point 46 °C
溶解度
0.009 g/L
密度
0.844 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H16S/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI 密鑰
VPIAKHNXCOTPAY-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.842 - 0.846
Identity (IR): passes test
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
105.8 °F - closed cup
閃點(°C)
41 °C - closed cup