主要文件
8.41745
Sigma-Aldrich
2,5-Dihydroxybenzoic acid
for synthesis
别名:
2,5-Dihydroxybenzoic acid
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 G
$366.00
$366.00
预计发货时间2025年4月10日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 G
$366.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6O4
CAS号:
分子量:
154.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
207-718-5
NACRES:
NA.22
$366.00
预计发货时间2025年4月10日详情
获取大包装报价
质量水平
方案
≥99.0% (HPLC)
表单
powder
mp
202-206 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Oc1c(cc(cc1)O)C(=O)O
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChI key
WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
相关类别
应用
2,5-Dihydroxybenzoic acid for synthesis. CAS 490-79-9, molar mass 154.12 g/mol.
分析说明
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 200 °C
Melting range (upper value): ≤ 206 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3