主要文件
8.41733
Sigma-Aldrich
Cholesteryl chloride
for synthesis
别名:
Cholesteryl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H45Cl
CAS号:
分子量:
405.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
EC索引号:
213-004-4
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
表单
powder
mp
96-97 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Cl[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H45Cl/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
OTVRYZXVVMZHHW-DPAQBDIFSA-N
分析说明
Melting range (lower value): ≥ 94 °C
Melting range (upper value): ≤ 96 °C
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3