文件
8.41713
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol
for synthesis
别名:
4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H9N3O4
CAS号:
分子量:
259.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
200-808-5
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥91.0% (HPLC)
形狀
powder
效力
>500 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
183 °C (decomposition)
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C12H9N3O4/c16-10-5-6-11(12(17)7-10)14-13-8-1-3-9(4-2-8)15(18)19/h1-7,16-17H
InChI 密鑰
NGPGYVQZGRJHFJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 91.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3