主要文件
8.41406
Sigma-Aldrich
6-Methoxyquinoline
for synthesis
别名:
6-Methoxyquinoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9NO
CAS号:
分子量:
159.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352112
EC索引号:
226-077-2
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
沸点
279-284 °C/1013 hPa
mp
17-20 °C
转变温度
flash point >110 °C
密度
1.152 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C10H9NO/c1-12-9-4-5-10-8(7-9)3-2-6-11-10/h2-7H,1H3
InChI key
HFDLDPJYCIEXJP-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.145 - 1.153
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°C)
> 110 °C